2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303144-1G PC303144-5G
APOSPC303144-1GEA 1980 DKK
APOSPC303144-1G APOSPC303144-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃N
Molekylvægt: 219.591 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14155640
CAS-nummer: 474024-26-5