5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine, 5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenamine, Benzenamine, 5-methyl-2-(trifluoromethoxy)-
PC303143-1G PC303143-5G
APOSPC303143-1GEA 2380 DKK
APOSPC303143-1G APOSPC303143-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399696
CAS-nummer: 151276-15-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III