4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 4880 DKK
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₈H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18390012
CAS-nummer: 647855-21-8