4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303130-5G PC303130-1G
APOSPC303130-5GEA 2480 DKK
APOSPC303130-5G APOSPC303130-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Molekylvægt: 215.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682821
CAS-nummer: 1431329-59-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III