4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303129-5G PC303129-1G
APOSPC303129-5GEA 2850 DKK
APOSPC303129-5G APOSPC303129-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₉H₁₀F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682815
CAS-nummer: 1431329-84-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III