4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303127-1G PC303127-5G
APOSPC303127-1GEA 2040 DKK
APOSPC303127-1G APOSPC303127-5G
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 97%
4-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832394
CAS-nummer: 1017779-79-1