2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC303117-1G
PC303117-5G
PC303117-10G
APOSPC303117-1GEA
1530
DKK
APOSPC303117-1G
APOSPC303117-5G
APOSPC303117-10G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅BrClF₃ Molekylvægt: 273.48 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD14155638 CAS-nummer: 279252-26-5 UN nummer: 3265 ADR: 8 III |