4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303116-5G PC303116-1G
APOSPC303116-5GEA 2380 DKK
APOSPC303116-5G APOSPC303116-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682823
CAS-nummer: 1431329-75-7