4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303111-5G PC303111-1G
APOSPC303111-5GEA 1690 DKK
APOSPC303111-5G APOSPC303111-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzonitrile
Formel: C₁₁H₁₁F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201026
CAS-nummer: 1373920-94-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III