4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303109-10G PC303109-5G PC303109-1G
APOSPC303109-10GEA 3050 DKK
APOSPC303109-10G APOSPC303109-5G APOSPC303109-1G
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₃H₉F₄NO
Molekylvægt: 271.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08687913
CAS-nummer: 946784-69-6