4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303108-10G PC303108-5G PC303108-1G
APOSPC303108-10GEA 3050 DKK
APOSPC303108-10G APOSPC303108-5G APOSPC303108-1G
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₁₃H₉ClF₃NO
Molekylvægt: 287.67 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01908501
CAS-nummer: 57688-17-2