6-Chlor-2-Fluor-3-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303101-10G PC303101-5G PC303101-25G
APOSPC303101-10GEA 3160 DKK
APOSPC303101-10G APOSPC303101-5G APOSPC303101-25G
6-Chlor-2-Fluor-3-methoxyphenol 98%
6-Chlor-2-Fluor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆ClFO₂
Molekylvægt: 176.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832270
CAS-nummer: 1017777-74-0