6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303099-10G PC303099-5G PC303099-1G
APOSPC303099-10GEA 2640 DKK
APOSPC303099-10G APOSPC303099-5G APOSPC303099-1G
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄BrClF₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201040
CAS-nummer: 1373921-07-3