6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303098-5G PC303098-1G PC303098-25G
APOSPC303098-5GEA 1530 DKK
APOSPC303098-5G APOSPC303098-1G APOSPC303098-25G
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile 97%
6-Chloro-2,3-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂ClF₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922576
CAS-nummer: 157647-02-4