4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)-benzoyl chloride, Benzoyl chloride, 4-methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)
PC303093-5G PC303093-1G
APOSPC303093-5GEA 2310 DKK
APOSPC303093-5G APOSPC303093-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molekylvægt: 252.62 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682812
CAS-nummer: 1431329-64-4