4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303092-10G PC303092-5G PC303092-1G
APOSPC303092-10GEA 5610 DKK
APOSPC303092-10G APOSPC303092-5G APOSPC303092-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Molekylvægt: 271.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201072
CAS-nummer: 1373921-09-5