4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
PC303090-10G PC303090-5G PC303090-1G
APOSPC303090-10GEA 4610 DKK
APOSPC303090-10G APOSPC303090-5G APOSPC303090-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄N
Molekylvægt: 193.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201067
CAS-nummer: 1373920-72-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III