4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303089-10G PC303089-5G PC303089-1G PC303089-25G
APOSPC303089-10GEA 1760 DKK
APOSPC303089-10G APOSPC303089-5G APOSPC303089-1G APOSPC303089-25G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide
Formel: C₉H₁₀BrF
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660268
CAS-nummer: 886501-82-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II