4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303085-10G PC303085-5G PC303085-1G
APOSPC303085-10GEA 3350 DKK
APOSPC303085-10G APOSPC303085-5G APOSPC303085-1G
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekylvægt: 173.160 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258686
CAS-nummer: 942615-19-2