4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303083-10G PC303083-5G PC303083-1G
APOSPC303083-10GEA 404 DKK
APOSPC303083-10G APOSPC303083-5G APOSPC303083-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
4-Ethoxy-2,3-difluorophenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368025
CAS-nummer: 126163-56-2