2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303082-10G PC303082-5G PC303082-1G
APOSPC303082-10GEA 317 DKK
APOSPC303082-10G APOSPC303082-5G APOSPC303082-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973770
CAS-nummer: 126162-96-7