4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303080-5G PC303080-1G
APOSPC303080-5GEA 872 DKK
APOSPC303080-5G APOSPC303080-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06660261
CAS-nummer: 886501-50-4