4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303077-10G PC303077-5G PC303077-1G
APOSPC303077-10GEA 2710 DKK
APOSPC303077-10G APOSPC303077-5G APOSPC303077-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molekylvægt: 221.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393807
CAS-nummer: 1261878-30-1