4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303076-10G PC303076-5G PC303076-1G
APOSPC303076-10GEA 2710 DKK
APOSPC303076-10G APOSPC303076-5G APOSPC303076-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Molekylvægt: 240.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18393801
CAS-nummer: 1261605-70-2