4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303075-10G PC303075-5G PC303075-1G
APOSPC303075-10GEA 2460 DKK
APOSPC303075-10G APOSPC303075-5G APOSPC303075-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₂F₂O₃
Smeltepunkt: 112…115 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201018
CAS-nummer: 123843-56-1