4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC303074-5G
PC303074-1G
PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA
1530
DKK
APOSPC303074-5G
APOSPC303074-1G
APOSPC303074-25G
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid
Formel:
C₈H₇BrF₂O Smeltepunkt: 40…43 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06660220 CAS-nummer: 886499-64-5 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |