4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 1530 DKK
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
4,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Molekylvægt: 237.04 g/mol
Smeltepunkt: 40…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660220
CAS-nummer: 886499-64-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II