4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 2640 DKK
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇F₂NO
Molekylvægt: 159.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832387
CAS-nummer: 1017779-71-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III