3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303067-10G PC303067-5G PC303067-25G
APOSPC303067-10GEA 2790 DKK
APOSPC303067-10G APOSPC303067-5G APOSPC303067-25G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519373
CAS-nummer: 1092461-31-8