2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303066-10G PC303066-5G PC303066-1G
APOSPC303066-10GEA 2570 DKK
APOSPC303066-10G APOSPC303066-5G APOSPC303066-1G
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519310
CAS-nummer: 1092460-60-0