3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303065-10G PC303065-5G PC303065-1G
APOSPC303065-10GEA 2640 DKK
APOSPC303065-10G APOSPC303065-5G APOSPC303065-1G
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekylvægt: 173.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519309
CAS-nummer: 651734-64-4