3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303064-10G PC303064-5G PC303064-25G
APOSPC303064-10GEA 3050 DKK
APOSPC303064-10G APOSPC303064-5G APOSPC303064-25G
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,4-difluorophenol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258727
CAS-nummer: 1017778-14-1