2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Ethoxy-2,4-difluorobenzonitrile
PC303063-10G PC303063-5G PC303063-1G PC303063-25G PC303063-100G
APOSPC303063-10GEA 4800 DKK
APOSPC303063-10G APOSPC303063-5G APOSPC303063-1G APOSPC303063-25G APOSPC303063-100G
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-ethoxybenzonitrile
Formel: C₉H₇F₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258732
CAS-nummer: 1017778-32-3