3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303062-10G PC303062-5G PC303062-1G
APOSPC303062-10GEA 3050 DKK
APOSPC303062-10G APOSPC303062-5G APOSPC303062-1G
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline
Formel: C₈H₉F₂NO
Molekylvægt: 173.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258726
CAS-nummer: 1017778-10-7