3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303060-10G PC303060-5G PC303060-1G
APOSPC303060-10GEA 3560 DKK
APOSPC303060-10G APOSPC303060-5G APOSPC303060-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660309
CAS-nummer: 886503-29-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III