3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303056-10G PC303056-5G PC303056-1G
APOSPC303056-10GEA 3380 DKK
APOSPC303056-10G APOSPC303056-5G APOSPC303056-1G
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
3-Chlor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Molekylvægt: 273.48 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519327
CAS-nummer: 361393-92-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 II