3,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC303053-10G PC303053-5G PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA 1310 DKK
APOSPC303053-10G APOSPC303053-5G APOSPC303053-1G
3,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid 98%
3,5-Difluor-2-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₇BrF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660240
CAS-nummer: 886500-63-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II