3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC303052-5G
PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA
1160
DKK
APOSPC303052-5G
APOSPC303052-1G
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formel:
C₇H₇F₂NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09832386 CAS-nummer: 41860-67-7 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |