2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303046-1G
PC303046-5G
APOSPC303046-1GEA
2620
DKK
APOSPC303046-1G
APOSPC303046-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrF₅S Molekylvægt: 311.11 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16652479 CAS-nummer: 1240257-10-6 |