2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303044-10G PC303044-5G PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA 3650 DKK
APOSPC303044-10G APOSPC303044-5G APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832322
CAS-nummer: 1017778-93-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III