2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303043-1G PC303043-250MG
APOSPC303043-1GEA 1950 DKK
APOSPC303043-1G APOSPC303043-250MG
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₉H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832321
CAS-nummer: 1017778-90-3