6-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-3-methoxybenzotrifluoride, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 6-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 6-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
PC303042-10G PC303042-5G PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA 3820 DKK
APOSPC303042-10G APOSPC303042-5G APOSPC303042-1G
6-(Trifluormethyl)-o-anisidin 98%
6-(Trifluormethyl)-o-anisidin
Formel: C₈H₈F₃NO
Molekylvægt: 191.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09832384
CAS-nummer: 133863-87-3