2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303040-1G PC303040-5G
APOSPC303040-1GEA 2620 DKK
APOSPC303040-1G APOSPC303040-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile 98%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₈F₅NOS
Molekylvægt: 273.22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16652489
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III