2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC303036-10G
PC303036-5G
PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA
2640
DKK
APOSPC303036-10G
APOSPC303036-5G
APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₉H₇BrF₄O Molekylvægt: 287.05 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22201038 CAS-nummer: 1373921-05-1 |