2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303035-10G PC303035-5G PC303035-1G
APOSPC303035-10GEA 2640 DKK
APOSPC303035-10G APOSPC303035-5G APOSPC303035-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201044
CAS-nummer: 1373920-99-0