2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 2300 DKK
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₇F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22201043
CAS-nummer: 1262198-05-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III