2-Chlor-6-Fluor-3-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC303031-10G PC303031-5G PC303031-25G
APOSPC303031-10GEA 3100 DKK
APOSPC303031-10G APOSPC303031-5G APOSPC303031-25G
2-Chlor-6-Fluor-3-methoxyphenol 98%
2-Chlor-6-Fluor-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₆ClFO₂
Molekylvægt: 176.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832266
CAS-nummer: 1017777-60-4