2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 4570 DKK
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Formel: C₇H₇ClFNO
Smeltepunkt: 37…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09832265
CAS-nummer: 1017777-58-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III