2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC303029-1G PC303029-5G
APOSPC303029-1GEA 2510 DKK
APOSPC303029-1G APOSPC303029-5G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formel: C₇H₅BrClF₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22988926
CAS-nummer: 1431329-74-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III