2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC303028-5G
PC303028-1G
APOSPC303028-5GEA
1740
DKK
APOSPC303028-5G
APOSPC303028-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzylamin
Formel:
C₈H₇ClF₃N Smeltepunkt: 35…37 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115990 CAS-nummer: 39226-96-5 UN nummer: 3259 ADR: 8,III |